Få mere at vide
Bel Art™ Secador™ Standard ekssikkatorskab, lodret model
Beskrivelse
Konstrueret af Durastar™ co-polyester. Bel-Art™ Secador™ Standard ekssikkatorskabe: Lodrette modeller blokerer 99 % af UV-lyset og er modstandsdygtige over for pletter, krakeleringer og kemiske angreb.
- Ravfarvede modeller reducerer synlig lysgennemtrængning med over 50 %, hvilket gør det til det perfekte valg til opbevaring af lysfølsomme materialer som reagenser, analytiske standarder og undersøgelsesforbindelser
- Store døre maksimerer adgangen til det indvendige rum og har et patenteret tætningsdesign, fanelåse og sikkerhedsløkker til en hængelås eller forseglinger,
- Perforerede hylder letter cirkulationen af tør luft; plads til tørremiddel under nederste hylde
- Digitalt hygrometer, der er nemt at se, er placeret i dørens front; sidesvingdør åbnes til venstre
- Kompakt 34,1 B x 41,4 cm D fodaftryk til pladsbesparende stabling op til 3 enheder høj
- Udskiftningshylder til rådighed; 4.0 enheder kan konverteres fra lodret til vandret konfiguration eller omvendt ved at dreje enheden og bestille det passende antal hylder
- Kan bruges med tørremiddelpatroner, F42049-0100 eller F42046-0000
Ordreinfo
Udskiftningshylder fås: Udskiftningshylde til vandrette 4.0 skabe, Mfr. nr. 420740001 eller erstatningshylde til vertikale 2.0, 3.0 eller 4.0 kabinetter, Mfr. nr. 420741001. Brug med tørremiddelpatroner Mfr. nr. F42049-0100, F42046-0000
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Klar |
| Skab stil | Vertikal |
| Materiale | Copolyester |
| Produkttype | Eksikkator |
| Dør stil | Venstrehængslet og tætnet |
| Til brug med (applikation) | Nem og pålidelig opbevaring af fugt- og lysfølsomme produkter, blokerer 99 % UV-lys, bruges med engangs- eller genanvendeligt tørremiddel |
| Inkluderer | Bærehåndtag, 2 låse og løkker til hængelås eller manipulationssikre forseglinger, dørmonteret hygrometer |
| Model- | 4.0 |
| Antal hylder | 3 |
| Vis mere |