Få mere at vide
Bel-Art™ Secador™ Mini ekssikkatorskab med gasporte
Artikelnummer. 11872742
Skift visning
Dør stil:
Låset, svingende
Artikelnummer. Dør stil
11872742 Låset, svingende
1 options
Artikelnummer. 11872742 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F420751002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2635.00 DKK
    2036.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 598.85 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 09-04-2027
Den robuste konstruktion og kompakte størrelse af dette ekssikkatorskab sikrer pålidelig opbevaring af fugtfølsomme produkter, når pladsen på bænken er begrænset.
  • Stor sidesvingdør maksimerer adgangen til det indvendige rum.
  • Har patenteret segldesign med fanelåse og sikkerhedsløkke til hængelås eller manipulationssikre forseglinger.
  • Åbner højre mod venstre.
  • Topmonterede gasporte med modhager fittings accepterer 0,25 tommer. ID slange.
  • Hygrometer, der er let at se, placeret i dørens front.
  • Klar polystyren for nem visning af indholdet.
  • Gasporte kan lukkes for at bruge ekssikkator med standard tørremiddelpatroner.
  • 10 D x 13,3 B x 14 tommer. H (25,4 x 33,8 x 35,6 cm).
  • Mini ekssikkator model er støbt af polystyren og blokerer ikke for UV-lys.
  • For UV-beskyttelse skal du vælge en Secador 1.0 model eller større.
Tekniske data
Farve Klar
Skab stil Åbning foran
Materiale Copolyester, polystyren
Produkttype Eksikkator
Dør stil Låset, svingende
Til brug med (applikation) Sikrer pålidelig opbevaring af fugtfølsomme produkter, når der er minimal plads på bordpladen
Inkluderer Fitting, stophane (til 0,25 tommer ID slange) og instruktioner, topmonterede to gasporte, låsesløjfe med lås eller manipulationssikker tætning, dørmonteret skivehygrometer
Volumen (engelsk) 0,35 cu. ft.
Bredde (engelsk) 13,3 tommer
Bredde (engelsk) Dør 9,3''
Bredde (metrisk) 33.8 cm
Bredde (metrisk) dør 23.6 cm
Højde (engelsk) 8,5 tommer
Højde (engelsk) Åbning 5 tommer
Højde (metrisk) 21.6 cm
Dybde (engelsk) 10''
Dybde (metrisk) 25.4 cm