Få mere at vide
Bel Art™ Secador™ Gas-Purge ekssikkatorskab
Artikelnummer. 17830126
Skift visning
Højde (metrisk):
21,3 cm
41,7 cm
51,8 cm
Farve:
Klar
Ravgul
Antal hylder:
1 fast ventileret justerbar hylde
2 justerbare hylder med ventilation
3
3 perforerede aftagelige hylder
Model-:
1,0
3,0
4,0
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Farve Antal hylder Model-
17830126 41,7 cm Klar 3 perforerede aftagelige hylder 3,0
31337577 51,8 cm Klar 2 justerbare hylder med ventilation 4,0
12776778 21,3 cm Klar 1 fast ventileret justerbar hylde 1,0
13440147 51,8 cm Klar 3 4,0
12786778 41,7 cm Ravgul 3 3,0
15149124 51,8 cm Ravgul 3 4,0
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17830126 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. F420731002
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilgængelig i en lang række størrelser til gasrenset udtørring.
  • Skab et kontrolleret miljø med tør nitrogenudtørring eller andre valgfrie gasser; Støvfri og ønskværdig til mange applikationer, herunder renrumsmiljøer
  • Bagmonterede gasportventiler accepterer 0,25 tommer slanger og kan lukkes for at bruge standard tørremidler
  • Det attraktive design og robuste konstruktion Secador linje af ekssikkatorskabe sikrer nem og pålidelig opbevaring af fugt og lysfølsomme produkter; Durastar™ co-polyester konstruktion blokerer 99% af UV-lys og modstår pletter, krakeleringer og kemiske angreb
  • Ravfarvede modeller reducerer synlig lysgennemtrængning med over 50 % for optimal opbevaring af lysfølsomme materialer som reagenser, analytiske standarder og undersøgelsesforbindelser
  • Store døre med hygrometer, der er let at se, maksimerer adgangen til det indvendige rum og har et patenteret forseglingsdesign, fanelåse og sikkerhedsløkker til en hængelås eller forseglinger, der ikke er manipuleret.
  • Perforerede hylder letter cirkulationen af tør luft; Plads til tørremiddel under nederste hylde
  • Model 1.0, 2.0, 3.0 og 4.0: Lodrette enheder har et kompakt 16,3 L x 13,4 in.W fodaftryk til pladsbesparende stabling op til 3 enheder i højden og sidesvingende dør, der åbner til venstre; 4.0 horisontal har et bredere fodaftryk, lavere højde og nedtrækbar ovndør
  • US patenter: 6.834.920; 7,318,630 og D474,626
Dimensioner
  • Secador 1,0: 0,74 cu. ft. indre volumen, 16,3 L x 13,4 B x 8,4 in. H
  • Secador 2,0: 1,16 cu. ft. indre volumen, 16,3 L x 13,4 B x 12,4 in. H
  • Secador 3,0: 1,55 cu. ft. indre volumen, 16,3 L x 13,4 B x 16,4 in.H
  • Secador 4,0: 1,87 cu. ft. indre volumen, 16,3 L x 13,4 B x 20,4 in. H
Ordreinfo
Brug med tørremiddelpatroner Mfr. nr. 420450250, 420450200, 420480100. Udskiftningshylder til rådighed: 4.0 enheder kan konverteres fra lodret til vandret konfiguration eller omvendt ved at dreje enheden og bestille det passende antal hylder; Udskiftningshylde til vandrette 4.0 skabe, mfr. nr. 420740001 eller erstatningshylde til lodrette 1.0, 2.0, 3.0 eller 4.0 skabe, Mfr. nr. 420741001.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Skab stil Vertikal
Materiale Copolyester
Produkttype Eksikkator
Dør stil Venstrehængslet og tætnet
Til brug med (applikation) Skab et kontrolleret miljø med tør nitrogenudtørring eller andre gasser efter eget valg, støvfrit og ønskeligt til mange applikationer, herunder renrumsmiljøer
Holder 60 dåser
Inkluderer Bagmonterede gasportventiler, bærehåndtag, lås og løkker til hængelås eller manipulationssikre forseglinger, dørmonteret hygrometer
Model- 3,0
Antal hylder 3 perforerede aftagelige hylder
Modstand Kemikalier, pletter og fine revner
Volumen (engelsk) 1,55 cu. ft.
Dimensioner (L x B) 16,3 x 13,4 tommer (41,4 x 34,1 cm)
Længde (engelsk) 16,3 tommer
Længde (metrisk) 41.4 cm
Bredde (engelsk) 13,4 tommer
Bredde (engelsk) Dør 8,9 tommer
Bredde (metrisk) 34.1 cm
Bredde (metrisk) dør 22.5 cm
Højde (engelsk) 16,4 tommer
Højde (engelsk) Åbning 12,3 tommer
Højde (metrisk) 41,7 cm
Dybde (engelsk) 16,3 tommer
Dybde (metrisk) 41.4 cm