Få mere at vide
Bel Art™ Secador™ Gas-Purge ekssikkatorskab
Artikelnummer. 12786778 Shop alle SP Scienceware produkter
Højde (metrisk):
21,3 cm
41,7 cm
51,8 cm
Farve:
Klar
Ravgul
Antal hylder:
1 fast ventileret justerbar hylde
2 justerbare hylder med ventilation
3
3 perforerede aftagelige hylder
Model-:
1,0
3,0
4,0
Artikelnummer. 12786778
Brand: Bel Art™ F420731009
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Tilgængelig i en lang række størrelser til gasrenset udtørring.
  • Skab et kontrolleret miljø med tør nitrogenudtørring eller andre valgfrie gasser; Støvfri og ønskværdig til mange applikationer, herunder renrumsmiljøer
  • Bagmonterede gasportventiler accepterer 0,25 tommer slanger og kan lukkes for at bruge standard tørremidler
  • Det attraktive design og robuste konstruktion Secador linje af ekssikkatorskabe sikrer nem og pålidelig opbevaring af fugt og lysfølsomme produkter; Durastar™ co-polyester konstruktion blokerer 99% af UV-lys og modstår pletter, krakeleringer og kemiske angreb
  • Ravfarvede modeller reducerer synlig lysgennemtrængning med over 50 % for optimal opbevaring af lysfølsomme materialer som reagenser, analytiske standarder og undersøgelsesforbindelser
  • Store døre med hygrometer, der er let at se, maksimerer adgangen til det indvendige rum og har et patenteret forseglingsdesign, fanelåse og sikkerhedsløkker til en hængelås eller forseglinger, der ikke er manipuleret.
  • Perforerede hylder letter cirkulationen af tør luft; Plads til tørremiddel under nederste hylde
  • Model 1.0, 2.0, 3.0 og 4.0: Lodrette enheder har et kompakt 16,3 L x 13,4 in.W fodaftryk til pladsbesparende stabling op til 3 enheder i højden og sidesvingende dør, der åbner til venstre; 4.0 horisontal har et bredere fodaftryk, lavere højde og nedtrækbar ovndør
  • US patenter: 6.834.920; 7,318,630 og D474,626
Dimensioner
  • Secador 1,0: 0,74 cu. ft. indre volumen, 16,3 L x 13,4 B x 8,4 in. H
  • Secador 2,0: 1,16 cu. ft. indre volumen, 16,3 L x 13,4 B x 12,4 in. H
  • Secador 3,0: 1,55 cu. ft. indre volumen, 16,3 L x 13,4 B x 16,4 in.H
  • Secador 4,0: 1,87 cu. ft. indre volumen, 16,3 L x 13,4 B x 20,4 in. H
Ordreinfo
Brug med tørremiddelpatroner Mfr. nr. 420450250, 420450200, 420480100. Udskiftningshylder til rådighed: 4.0 enheder kan konverteres fra lodret til vandret konfiguration eller omvendt ved at dreje enheden og bestille det passende antal hylder; Udskiftningshylde til vandrette 4.0 skabe, mfr. nr. 420740001 eller erstatningshylde til lodrette 1.0, 2.0, 3.0 eller 4.0 skabe, Mfr. nr. 420741001.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Ravgul
Skab stil Vertikal
Materiale Copolyester
Produkttype Eksikkator
Dør stil Venstrehængslet og tætnet
Til brug med (applikation) Skab et kontrolleret miljø med tør nitrogenudtørring eller andre gasser efter eget valg, støvfrit og ønskeligt til mange applikationer, herunder renrumsmiljøer
Inkluderer Bagmonterede gasportventiler, bærehåndtag, 2 låse og løkker til en hængelås eller manipulationssikre tætninger, dørmonteret hygrometer
Model- 3,0
Antal hylder 3
Modstand Kemikalier, pletter og fine revner
Volumen (engelsk) 1,55 cu. ft.
Dimensioner (L x B) 16,3 x 13,4 tommer (41,4 x 34,1 cm)
Længde (engelsk) 16,3 tommer
Længde (metrisk) 41.4 cm
Bredde (engelsk) 13,4 tommer
Bredde (metrisk) 34.1 cm
Højde (engelsk) 16,4 tommer
Højde (metrisk) 41,7 cm
Dybde (engelsk) 16,3 tommer
Dybde (metrisk) 41.4 cm