Få mere at vide
Bel Art™ Secador™ Udskiftningshylder til ekssikkator
Shop alle SP Scienceware produkter
Produkttype:
Eksikkatorhylde (lodret)
Eksikkatorhylde (vandret)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Passer til auto- og ikke-elektriske modeller
- Holdbar, klar polystyrenkonstruktion
- Perforeret for at lette luftstrømmen
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 48 cm |
| Produkttype | Eksikkatorhylde (vandret) |
| Materiale | Polystyren |
| Til brug med (applikation) | Convert 4.0 units from vertical to horizontal desiccator type |