Få mere at vide
Bel Art™ Secador™ Udskiftningshylder til ekssikkator
Artikelnummer. 12388995 Shop alle SP Scienceware produkter
Produkttype:
Eksikkatorhylde (lodret)
Eksikkatorhylde (vandret)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12388995
Brand: Bel Art™ F420740001
Konverter 4.0 enheder fra lodret til vandret konfiguration eller omvendt ved at dreje enheden og bestille det passende antal hylder.
  • Passer til auto- og ikke-elektriske modeller
  • Holdbar, klar polystyrenkonstruktion
  • Perforeret for at lette luftstrømmen
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 48 cm
Produkttype Eksikkatorhylde (vandret)
Materiale Polystyren
Til brug med (applikation) Convert 4.0 units from vertical to horizontal desiccator type