Få mere at vide
Bel-Art™ Secador™ Auto-Desiccator Module Tørremiddeludskiftningsperler, 26 g
Artikelnummer. 11721436
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
5 cm
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig
11721436 5 cm
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11721436 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F420740020
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Farveindikerende silicagelperler til brug ved genopfyldning af Secador auto-eksikatormodul.
Farveindikerende silicagelperler til brug ved genopfyldning af Secador auto-eksikatormodul
  • Regenererer automatisk i tusindvis af cyklusser.
  • Absorberer fugt fra luften.
  • Inert, ikke-giftig, ikke-ætsende.
  • Går ikke i opløsning til pulver, selv efter gentagen regenerering.
  • Farveskiftende fugtindikator skifter fra blå til lyserød, hvilket indikerer mætning.
  • Pink/mørkebrune nuancer indikerer udskiftning pga.
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 5 cm
Produkttype Udskiftningsperle for tørremiddel
Materiale Silica Gel
Til brug med (applikation) Farveindikerende silicagelperler til brug ved genopfyldning af Secador™ auto-eksikatormodul
Vægt (metrisk) 26 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • secador auto-desiccator module desicant replacement beads
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: cobalt dichloride