Få mere at vide
Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™-autoekssikkatorskabe: vertikale modeller, model 2.0 vertikale; Klar; 230 V
Beskrivelse
Et UV-lysblokerende, tørt miljø med automatisk elektronisk affugtning
Secador-serien af ekssikkatorskabe har et attraktivt design og en robust konstruktion, der sikrer nem og pålidelig opbevaring af fugt- og lysfølsomme produkter.
- Patenteret elektronisk affugtningssystem reducerer fugtigheden og cirkulerer tør luft automatisk, hvilket frigør brugere fra overvågning og udskiftning af tørremidler
- Durastar™ copolyester-konstruktion blokerer 99 % af UV-lys og modstår pletter, krakelering og kemisk angreb
- Ravfarvede modeller reducerer synlig lysgennemtrængning med over 50 % til opbevaring af lysfølsomme materialer som reagenser, analytiske standarder og undersøgelsesforbindelser
- Store døre med hygrometer, der er let at se, maksimerer adgangen til det indvendige rum og har et patenteret forseglingsdesign, fanelåse og sikkerhedsløkker til en hængelås eller manipulationssikre forseglinger
- Perforerede hylder letter cirkulationen af tør luft; Plads til tørremiddel under nederste hylde
- US-patenter: 6,772,534; 6,834,920; 7,114,266; 7,318,630 og D474,626
- 4.0-enheder kan konverteres fra lodret til vandret konfiguration eller omvendt ved at dreje enheden og bestille det passende antal hylder (se bestillingsinfo)
Dimensioner
- Secador 2.0: 1,16 cu. ft. indvendig volumen, 16,3 L x 13,4 B x 12,4 in. H
- Secador 3.0: 1,55 cu. ft. intern volumen, 16,3 L x 13,4 B x 16,4 in. H
- Secador 4.0: 1,87 cu. ft. indvendig volumen, 16,3 L x 13,4 B x 20,4 in. H
Ordreinfo
Erstatningshylder er tilgængelige.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Klar |
| Skab stil | Vertikal |
| Materiale | Copolyester |
| Produkttype | Eksikkator |
| Dør stil | Sidesvingende |
| Til brug med (applikation) | Nem og pålidelig opbevaring af fugt og lysfølsomme produkter, kan bruges med Scienceware™-tørremiddelpatroner, dåser eller lignende tørremiddel |
| Inkluderer | Bærehåndtag, 2 låse og løkker til hængelås eller manipulationssikre forseglinger, dørmonteret hygrometer |
| Model- | 2.0 |
| Antal hylder | 2 |
| Vis mere |