Få mere at vide
Bel Art™ Secador™ 1.0 Bæretaske-ekssikkator
Beskrivelse
- Durastar™ co-polyester konstruktion blokerer 99% af UV-lys og er modstandsdygtig over for pletter, revner og kemiske angreb
- Stor dør maksimerer adgangen til det indvendige rum og har et patenteret forseglingsdesign, fanelåse og sikkerhedsløkker til en hængelås eller manipulationssikre forseglinger; åbner top til bund
- Inkluderer indbygget bærehåndtag i kuffertstil og to aftagelige hylder
- Perforerede hylder letter cirkulationen af tør luft; plads til tørremiddel under nederste hylde
- Hygrometer, der er let at se, placeret på ovndøren, der kan trækkes ned
- Kan bruges med tørremiddelpatroner F42048-0065 eller F42046-0000
- 16,3 D x 8,4 B x 14,7 tommer. H (41,4 x 21,3 x 37,3 cm)
- Indvendig volumen: 0,75 cu. ft.
- US patenter: 6.834.920; 7,318,630 og D474,626
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Skab stil | Åbning foran |
| Materiale | Copolymer |
| Produkttype | Bæretaske ekssikkator |
| Til brug med (applikation) | Til tør opbevaring af fugt og UV-følsomme produkter |
| Volumen (engelsk) | 0,75 cu. ft |
| Højde (engelsk) | 14,7 tommer. |
| Højde (metrisk) | 37.3 cm |