Få mere at vide
Bel-Art™ Scintillationshætteglasstativ
Artikelnummer. 11833182
Skift visning
Holder:
Hætteglas
Artikelnummer. Holder
11833182 Hætteglas
1 options
Artikelnummer. 11833182 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F185120000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    361.00 DKK
    296.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 64.32 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Til start til slut prøveforberedelse
  • Indeholder 24 scintillationshætteglas med en diameter på 30 mm til opbevaring, håndtering og prøveforberedelse
  • Robust, stabilt design støbt af korrosionsbestandigt polypropylen
  • Autoklaverbar
  • Hyldehøjde 4,4 cm (1,75 tommer)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Holder Hætteglas
Materiale Polypropylen
Stillinger 24
Form Rektangulær
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 30 mm dia. Scintillationshætteglas
Mængde Pk. af 1
Dimensioner (L x B x H) 11,75 x 5 x 3,75 tommer. (29,8 x 12,7 x 9,5 cm)
Længde (metrisk) 29.8 cm
Længde (engelsk) 11,75 tommer.
Bredde (engelsk) 5 tommer
Højde (engelsk) 3.75 in.
Produkttype Hætteglasstativ
Diameter (metrisk) Indvendig 30 mm
Hylder 2 niveauer
Højde (metrisk) 9.5 cm
Array 8 x 3
Bredde (metrisk) 12.7 cm