Få mere at vide
Bel-Art™ Samplit™ Scoop og Container System
Beskrivelse
- Den stive scoop er lavet af hvid, slagfast polystyren er stærk nok til at udkerne halvfaste stoffer som ost, is og endda jord eller granulerede materialer
- Et ribbet håndtag giver et fremragende greb til at skubbe og dreje skovlen
- Dybden og formen af scoop holder prøverne indeholdt, mens de tillader let dispensering i den klare styrenbeholder
- Leveres med etiketter til prøveidentifikation
- Poxygrid™ Centrifugeflaskestativ (fabrikant nr. 198560250) kan bruges til opbevaring og transport Samplit containere
Ordreinfo
Samlet længde af systemet: 7 0,25 tommer. (18,5 cm).
Steriliserede produkter kan ikke returneres.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 6,5 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 190 mL |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | Scoop |
| Længde (engelsk) | 7,25 tommer |
| Inkluderer | Individuelt indpakkede 190 ml 11 H x 4,7 cm I.D. vandtætte, gennemsigtige beholdere med etiketter til identifikation |
| Materiale | Polystyren |
| Håndtag Type | Ribbet |
| Længde (metrisk) | 18,4 cm |
| Sterilitet | Steril |
| Vis mere |