Få mere at vide
Bel-Art™ Sikkerhedsaffaldskande
Artikelnummer. 30193434
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
22,000 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30193434 22,000 mL
1 options
Artikelnummer. 30193434 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H119190000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1435.00 DKK
    1305.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 129.57 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-03-2027
Let at bruge hældetud.
  • Udvidet og vinklet tragt for nem påfyldning
  • Snap-on låg fanger dampe
  • Ekstra skrue på hætten til transport
  • Gennemsigtig til visning af væskestand
  • Stort glat område til etikettering og skriveplads
  • Uddannet i US gallons
Tekniske data
Volumen 703,99 oz., 22000 ml
Kapacitet (metrisk) 22,000 mL
Farve Gennemskinnelig
Inkluderer Udvidet og vinklet tragttop, 64 mm halsåbning
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Bred, gevind
Højde (metrisk) 381 mm
Bredde (engelsk) 302 mm
Højde (engelsk) 15 tommer
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukkestørrelse 43 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 5 gal.
Form Cylindrisk
Engangs Genanvendelig
Produkttype Firkantet kande