Learn More
Bel-Art™ Sikkerhedsvinylbriller
Shop All SP Scienceware Products
Click to view available options
:
1/Pakke
Description
- Fremstillet af blød, klar, fleksibel vinyl
- Tilpasser sig ansigt og næse
- Med 4 ventilationsåbninger for at reducere dug
- Klare polycarbonat linser
- Justerbar 13 mm W (0,5 tommer) elastisk pandebånd
Specifications
Specifications
| Linsebelægning | Ubelagt |
| Linsefarve | Klar |
| Produkttype | Sikkerhedsbriller |
| Til brug med (udstyr) | Receptpligtige briller |
| Inkluderer | Elastisk pandebånd |
| Materiale | Vinyl |
| Engangs | Genanvendelig |
| Linse materiale | Polycarbonat |
| Rammemateriale | Vinyl |
| UV beskyttelse | Ingen |
| Show More |