Få mere at vide
Bel Art™ ProCulture™ Runde mikrocentrifuge flydende boblestativer
Shop alle SP Scienceware produkter
Stillinger:
8
20
Holder:
Mikrorør (1,5 ml)
Mikrorør (2 ml)
Til brug med (udstyr):
1000 ml bægerglas
400 ml bægerglas
Diameter (metrisk) Udvendig:
66 mm
95 mm
Beskrivelse
- Disse pladsbesparende stativer er lavet specielt til brug med bæger og vandbade og er ideelle til små mængder rør og til brug i cellekulturlaboratorier.
- Perfekt til at inkubere mikrorør i et bæger med vand
- Opdrift TPX™ mærke polymethylpenten med små bobler overalt for yderligere opdrift
- Indsæt rør fra toppen og fjern dem nemt ved at trykke stativet ned på bænken
- Tåler kogning i 30 minutter ved 100 °C (212 °F)
- Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
- Benlængde: 19 mm (0,75 in.), tykkelse: 6,4 mm (0,25 in.)
Ordreinfo
Disk med otte pladser måler 2.625 in. dia. (6,6 cm); 20-pladser skive måler 3,75 in. dia. (9,5 cm). Diske er 0,25 in. tykke (0,6 cm). Benene er 0,75 in. lange (1,9 cm).
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mikrorørstativ |
| Array | 1 x 8 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Holder | Mikrorør (1,5 ml) |
| Materiale | PMP |
| Stillinger | 8 |
| Form | Rund |
| Hylder | Ingen |
| Stabelbar | Nej |
| Vis mere |