Få mere at vide
Bel-Art™ Roterende skilletragtstativer
Artikelnummer. 11765074
Skift visning
Stillinger:
6
Artikelnummer. Stillinger
11765074 6
1 options
Artikelnummer. 11765074 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H189640000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1605.00 DKK
    1421.27 DKK / Pakke med 1
    Spare 183.73 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Består af en rektangulær bund, indskruningssøjle og en støtteskive, der holdes på plads af en skrueklemme
  • Støttedisken kan justeres fuldt op til 21 tommer
  • Støttehuller til skorstene er af åben front-type for nem fjernelse og placering af separatoriske skorstene
  • Indeholder 18 insert-clips, der bruges til at håndtere separate skorsten i forskellige størrelser med en kapacitet på 500 ml til 1000 ml
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Holder Tragt (500 til 1000 ml)
Materiale Stål
Stillinger 6
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Skilletragte
Størrelse 350 x 530 mm
Dimensioner (L x B x H) 21 x 21 x 21 tommer. (53,34 x 53,34 x 53 cm)
Længde (metrisk) 53.34 cm
Længde (engelsk) 21 tommer
Bredde (engelsk) 21 tommer
Højde (engelsk) 21 tommer
Inkluderer Base, stolper, stativer, indstiksclips
Produkttype Tragtstativ
Højde (metrisk) 53 cm
Bredde (metrisk) 53.34 cm