Beskrivelse
Holder op til 94 pipetter og roterer på en central lodret akse for bekvemt valg
- Op til 94 pladser
- Den nederste roterende skive består af fire koncentriske trug med tilspidsede sider og åben bund, der beskytter spidserne
- Den øverste roterende skive har et gittermønster, der er koncentrisk med den nederste skive, der holder pipetterne lodrette
- Væske, der dræner fra pipettespidsen, tilbageholdes oven på den stationære base af den ydre kant
- Et lavt tyngdepunkt stabiliserer stativet
- Roterende diske er 18 cm (7.125 in.) diameter
- Dimensioner: 23 x 48 cm (9 x 18,9 tommer)
- Vejledning til hurtig montering medfølger
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | Pipetter |
| Stillinger | 94 |
| Form | Rund |
| Stabelbar | Nej |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Dimensioner (L x B) | 23 x 48 cm (9 x 18,9 tommer) |
| Højde (engelsk) | 18,9 tommer |
| Produkttype | Pipetteholder |
| Hylder | Ingen |
| Højde (metrisk) | 48 cm |