Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Riteflow™ Flowmåler nivelleringsbasesæt
Artikelnummer. 10743694
Skift visning
Til brug med (applikation):
Sikrer, at flowmåleren er nøjagtigt lodret, hvilket eliminerer fejl forårsaget af friktion mellem flyderen og flowrøret
Artikelnummer. Til brug med (applikation)
10743694 Sikrer, at flowmåleren er nøjagtigt lodret, hvilket eliminerer fejl forårsaget af friktion mellem flyderen og flowrøret
1 options
Artikelnummer. 10743694 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H404041000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1390.00 DKK
    1252.29 DKK / Pakke med 1
    Spare 137.71 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Sikrer, at flowmåleren er nøjagtigt lodret, hvilket eliminerer fejl forårsaget af friktion mellem flyderen og flowrøret
  • 15,2 cm (6 tommer) Plexiglas™ trekantet base
  • Tre justerbare fødder
  • Hætteglas niveau
  • Til brug med Riteflow monterede flowmålere
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Scienceware Flowmålere Katalognr.: 11-163-75 og -77 Series
Type Udjævningsbundsæt
Til brug med (applikation) Sikrer, at flowmåleren er nøjagtigt lodret, hvilket eliminerer fejl forårsaget af friktion mellem flyderen og flowrøret
Størrelse 15,2 cm (6 tommer)