Få mere at vide
Bel-Art™ Ret til at vide Safety-Vented Vaskeflasker, GHS-mærkning
Artikelnummer. 15599981
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Kemisk etiket:
Acetone
Deioniseret vand
Destilleret vand
Dichlormethan
Diverse
Ethanol
Ethylacetat
Isopropanol
Isotonisk saltvand
Maskinolie
Metanol
Methylethylketon
Natriumhypochlorit (blegemiddel)
Toluen
Vand
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Mængde:
2/Pk.
4/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Kemisk etiket Farve Mængde unitSize
15599981 500 mL Vand Blå 4/Pk. -
15579971 500 mL Acetone Rød 4/Pk. -
15539981 500 mL Maskinolie Neutral 4/Pk. -
15599971 500 mL Deioniseret vand Blå 4/Pk. -
15519981 500 mL Ethylacetat Grøn 4/Pk. -
15589981 500 mL Toluen Rød 4/Pk. -
15589971 500 mL Dichlormethan Gul 4/Pk. -
15509981 500 mL Destilleret vand Blå 4/Pk. -
15529981 500 mL Isopropanol Gul 4/Pk. -
15569981 500 mL Isotonisk saltvand Neutral 4/Pk. -
15549981 500 mL Metanol Grøn 4/Pk. -
15579981 500 mL Natriumhypochlorit (blegemiddel) Gul 4/Pk. -
15509991 500 mL Ethanol Neutral 4/Pk. -
15519991 500 mL Diverse Diverse 4/Pk. -
15559981 500 mL Methylethylketon Grøn 4/Pk. -
15559991 1000 mL Metanol Grøn 2/Pk. -
15529991 1000 mL Acetone Rød 2/Pk. -
15549991 1000 mL Isopropanol Gul 2/Pk. -
15539991 1000 mL Destilleret vand Blå 2/Pk. -
15579991 1000 mL Ethanol Neutral 2/Pk. -
15589991 1000 mL Diverse Diverse 4/Pk. Pakke med 4
15569991 1000 mL Natriumhypochlorit (blegemiddel) Gul 2/Pk. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Artikelnummer. 15599981 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F124160017
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Specielt designet ventil forhindrer trykopbygning, der eliminerer potentielt farlige kemiske dryp. Tillader dispensering af vaskeflaske i opretstående eller omvendt position.
Specielt designet ventil forhindrer trykopbygning, der eliminerer potentielt farlige kemiske dryp; tillader dispensering af vaskeflasken i opretstående eller omvendt position
  • Bred mund 53 mm (2 tommer) for nem genopfyldning
  • Gennemsigtige LDPE-flasker med farvekodede låg for nem identifikation
  • Fortrykt med kemisk navn og formel, GHS-piktogram og signalord, National Fire Protection Association (NFPA ) Section 704 Fire-color Diamond, sundhedsfarer, Chemical Abstract System (CAS) nummer og foreslået beskyttelsestøj og udstyr
  • Flasker med etiketter, der ikke angiver et farligt kemikalie, har/kræver ikke GHS-piktogram eller signalord
  • Methylethylketon og toluen inkluderer ikke ventileret ventil
  • Sortimentet er 4 pr. pose, inkluderer en hver: acetone, isopropanol, blegemiddel og ethanol
  • Natriumhypochlorit er hvid LDPE til lysbeskyttelse mellem 230 og 450 nm
  • Flasker med etiketter, der ikke angiver et farligt kemikalie, har/kræver ikke GHS-piktogram eller signalord.
Overholdelse
Globalt harmoniseret system for klassificering og mærkning af kemikalier (GHS) og OSHA's HazCom –2012-krav vedrørende arbejdspladsmærker
Tekniske data
Volumen 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Farve Blå
Materiale LDPE
Mængde 4/Pk.
Sterilitet Ikke steril
Lukning inkluderet Ja
Engangs Genanvendelig
Uddannet Nej
Mund Bred, gevind
Form Cylindrisk
Produkttype Sikkerhedsventileret vaskeflaske
Kemisk etiket Vand
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres