Få mere at vide
Bel-Art™ Ret til at vide Safety-Vented Vaskeflasker, GHS-mærkning
Artikelnummer. 15589991 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Kemisk etiket:
Acetone
Assorted
Deioniseret vand
Destilleret vand
Dichlormethan
Diverse
Ethanol
Ethylacetat
Isopropanol
Isotonisk saltvand
Maskinolie
Metanol
Methylethylketon
Natriumhypochlorit (blegemiddel)
Toluen
Vand
Farve:
Assorted
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Mængde:
2/Pk.
4/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 15589991
Brand: Bel-Art™ F124320050
Specielt designet ventil forhindrer trykopbygning, der eliminerer potentielt farlige kemiske dryp. Tillader dispensering af vaskeflaske i opretstående eller omvendt position.
Specielt designet ventil forhindrer trykopbygning, der eliminerer potentielt farlige kemiske dryp; tillader dispensering af vaskeflasken i opretstående eller omvendt position
  • Wide mouth 53 mm (2 in.) for easy refilling
  • Translucent LDPE bottles with color-coded caps for easy identification
  • Pre-printed with chemical name and formula, GHS pictogram and signal word, National Fire Protection Association (NFPA) Section 704 Four-color Diamond, health hazards, Chemical Abstract System (CAS) number, and suggested protective clothing and equipment
  • Bottles with labels that do not indicate a hazardous chemical do not have/require GHS pictogram or signal word
  • Methyl Ethyl Ketone and Toluene do not include vented valve
  • Assortment is 4 per bag, includes one each: Acetone, Isopropanol, Bleach, and Ethanol
  • Sodium Hypochlorite is white LDPE for light-protection between 230 and 450 nm
  • Bottles with labels that do not indicate a hazardous chemical do not have/require GHS pictogram or signal word.
Overholdelse
Globalt harmoniseret system for klassificering og mærkning af kemikalier (GHS) og OSHA's HazCom –2012-krav vedrørende arbejdspladsmærker
Tekniske data
Volumen 32 oz., 1000 mL
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Farve Assorted
Materiale LDPE
Mængde 4/Pk.
Sterilitet Non-sterile
Lukning inkluderet Yes
Engangs Reusable
Uddannet No
Mund Wide, Threaded
Form Cylindrical
Produkttype Safety-vented Wash Bottle
Kemisk etiket Assorted
Autoklaverbar Not Autoclavable