Få mere at vide
- Home
- Products
- Flasker, krukker og kander
- Flasker
- Vask flasker
- Bel-Art™ Ret til at vide Safety-Vented Vaskeflasker, GHS-mærkning
Bel-Art™ Ret til at vide Safety-Vented Vaskeflasker, GHS-mærkning
Artikelnummer. 15559981 Shop alle SP Scienceware produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Kemisk etiket:
Acetone
Assorted
Deioniseret vand
Destilleret vand
Dichlormethan
Diverse
Ethanol
Ethylacetat
Isopropanol
Isotonisk saltvand
Maskinolie
Metanol
Methylethylketon
Natriumhypochlorit (blegemiddel)
Toluen
Vand
Farve:
Assorted
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Mængde:
2/Pk.
4/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
22 product options available for selection
| Artikelnummer. | Kapacitet (metrisk) | Kemisk etiket | Farve | Mængde | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15559981 | 500 mL | Methylethylketon | Grøn | 4/Pk. | - |
| 15579971 | 500 mL | Acetone | Rød | 4/Pk. | - |
| 15539981 | 500 mL | Maskinolie | Neutral | 4/Pk. | - |
| 15599971 | 500 mL | Deioniseret vand | Blå | 4/Pk. | - |
| 15519981 | 500 mL | Ethylacetat | Grøn | 4/Pk. | - |
| 15589981 | 500 mL | Toluen | Rød | 4/Pk. | - |
| 15589971 | 500 mL | Dichlormethan | Gul | 4/Pk. | - |
| 15509981 | 500 mL | Destilleret vand | Blå | 4/Pk. | - |
| 15529981 | 500 mL | Isopropanol | Gul | 4/Pk. | - |
| 15569981 | 500 mL | Isotonisk saltvand | Neutral | 4/Pk. | - |
| 15549981 | 500 mL | Metanol | Grøn | 4/Pk. | - |
| 15579981 | 500 mL | Natriumhypochlorit (blegemiddel) | Gul | 4/Pk. | - |
| 15599981 | 500 mL | Vand | Blå | 4/Pk. | - |
| 15509991 | 500 mL | Ethanol | Neutral | 4/Pk. | - |
| 15519991 | 500 mL | Diverse | Diverse | 4/Pk. | - |
| 15559991 | 1000 mL | Metanol | Grøn | 2/Pk. | - |
| 15529991 | 1000 mL | Acetone | Rød | 2/Pk. | - |
| 15549991 | 1000 mL | Isopropanol | Gul | 2/Pk. | - |
| 15539991 | 1000 mL | Destilleret vand | Blå | 2/Pk. | - |
| 15579991 | 1000 mL | Ethanol | Neutral | 2/Pk. | - |
| 15589991 | 1000 mL | Assorted | Assorted | 4/Pk. | Pakke med 4 |
| 15569991 | 1000 mL | Natriumhypochlorit (blegemiddel) | Gul | 2/Pk. | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
15559981
Lieferant
Bel-Art™
Lieferanten-Nr.
F124160012
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Zum Warenkorb hinzufügen
416.70 DKK valid until 2026-03-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27994" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27994" for at få din tilbudspris.
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Specielt designet ventil forhindrer trykopbygning, der eliminerer potentielt farlige kemiske dryp; tillader dispensering af vaskeflasken i opretstående eller omvendt position
- Bred mund 53 mm (2 tommer) for nem genopfyldning
- Gennemsigtige LDPE-flasker med farvekodede låg for nem identifikation
- Fortrykt med kemisk navn og formel, GHS-piktogram og signalord, National Fire Protection Association (NFPA ) Section 704 Fire-color Diamond, sundhedsfarer, Chemical Abstract System (CAS) nummer og foreslået beskyttelsestøj og udstyr
- Flasker med etiketter, der ikke angiver et farligt kemikalie, har/kræver ikke GHS-piktogram eller signalord
- Methylethylketon og toluen inkluderer ikke ventileret ventil
- Sortimentet er 4 pr. pose, inkluderer en hver: acetone, isopropanol, blegemiddel og ethanol
- Natriumhypochlorit er hvid LDPE til lysbeskyttelse mellem 230 og 450 nm
- Flasker med etiketter, der ikke angiver et farligt kemikalie, har/kræver ikke GHS-piktogram eller signalord.
Compliance
Globalt harmoniseret system for klassificering og mærkning af kemikalier (GHS) og OSHA's HazCom –2012-krav vedrørende arbejdspladsmærker
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen | 16 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 16 oz. |
| Farve | Grøn |
| Materiale | LDPE |
| Mængde | 4/Pk. |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Engangs | Genanvendelig |
| Uddannet | Nej |
| Mund | Brede |
| Form | Cylindrisk |
| Produkttype | Vaskeflaske |
| Kemisk etiket | Methylethylketon |
| Lukkestørrelse | 53 mm |
| Lukketype | Farvekodet hætte |
| Gennem lukkedispenseringen | Ja |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?