Få mere at vide
Bel-Art™ Ret til at vide Safety-Vented Vaskeflasker, GHS-mærkning
Artikelnummer. 15529991 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Kemisk etiket:
Acetone
Assorted
Deioniseret vand
Destilleret vand
Dichlormethan
Diverse
Ethanol
Ethylacetat
Isopropanol
Isotonisk saltvand
Maskinolie
Metanol
Methylethylketon
Natriumhypochlorit (blegemiddel)
Toluen
Vand
Farve:
Assorted
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Mængde:
2/Pk.
4/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 15529991
Brand: Bel-Art™ F124320001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Specielt designet ventil forhindrer trykopbygning, der eliminerer potentielt farlige kemiske dryp. Tillader dispensering af vaskeflaske i opretstående eller omvendt position.
Specielt designet ventil forhindrer trykopbygning, der eliminerer potentielt farlige kemiske dryp; tillader dispensering af vaskeflasken i opretstående eller omvendt position
  • Bred mund 53 mm (2 tommer) for nem genopfyldning
  • Gennemsigtige LDPE-flasker med farvekodede låg for nem identifikation
  • Fortrykt med kemisk navn og formel, GHS-piktogram og signalord, National Fire Protection Association (NFPA ) Section 704 Fire-color Diamond, sundhedsfarer, Chemical Abstract System (CAS) nummer og foreslået beskyttelsestøj og udstyr
  • Flasker med etiketter, der ikke angiver et farligt kemikalie, har/kræver ikke GHS-piktogram eller signalord
  • Methylethylketon og toluen inkluderer ikke ventileret ventil
  • Sortimentet er 4 pr. pose, inkluderer en hver: acetone, isopropanol, blegemiddel og ethanol
  • Natriumhypochlorit er hvid LDPE til lysbeskyttelse mellem 230 og 450 nm
  • Flasker med etiketter, der ikke angiver et farligt kemikalie, har/kræver ikke GHS-piktogram eller signalord.
Overholdelse
Globalt harmoniseret system for klassificering og mærkning af kemikalier (GHS) og OSHA's HazCom –2012-krav vedrørende arbejdspladsmærker
Tekniske data
Volumen 32 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Farve Rød
Materiale LDPE
Mængde 2/Pk.
Sterilitet Ikke steril
Lukning inkluderet Ja
Engangs Genanvendelig
Uddannet Nej
Mund Bred, gevind
Form Cylindrisk
Produkttype Sikkerhedsventileret vaskeflaske
Kemisk etiket Acetone
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres