Få mere at vide
Bel-Art™ Ret til at vide Safety-Vented Vaskeflasker, GHS-mærkning
Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Kemisk etiket:
Acetone
Assorted
Deioniseret vand
Destilleret vand
Dichlormethan
Diverse
Ethanol
Ethylacetat
Isopropanol
Isotonisk saltvand
Maskinolie
Metanol
Methylethylketon
Natriumhypochlorit (blegemiddel)
Toluen
Vand
Farve:
Assorted
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Mængde:
2/Pk.
4/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Beskrivelse
Specielt designet ventil forhindrer trykopbygning, der eliminerer potentielt farlige kemiske dryp; tillader dispensering af vaskeflasken i opretstående eller omvendt position
- Bred mund 53 mm (2 tommer) for nem genopfyldning
- Gennemsigtige LDPE-flasker med farvekodede låg for nem identifikation
- Fortrykt med kemisk navn og formel, GHS-piktogram og signalord, National Fire Protection Association (NFPA ) Section 704 Fire-color Diamond, sundhedsfarer, Chemical Abstract System (CAS) nummer og foreslået beskyttelsestøj og udstyr
- Flasker med etiketter, der ikke angiver et farligt kemikalie, har/kræver ikke GHS-piktogram eller signalord
- Methylethylketon og toluen inkluderer ikke ventileret ventil
- Sortimentet er 4 pr. pose, inkluderer en hver: acetone, isopropanol, blegemiddel og ethanol
- Natriumhypochlorit er hvid LDPE til lysbeskyttelse mellem 230 og 450 nm
- Flasker med etiketter, der ikke angiver et farligt kemikalie, har/kræver ikke GHS-piktogram eller signalord.
Overholdelse
Globalt harmoniseret system for klassificering og mærkning af kemikalier (GHS) og OSHA's HazCom –2012-krav vedrørende arbejdspladsmærker
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 16 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 16 oz. |
| Farve | Diverse |
| Materiale | LDPE |
| Mængde | 4/Pk. |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Engangs | Genanvendelig |
| Uddannet | Nej |
| Vis mere |