Få mere at vide
Bel Art™ SP Scienceware™ Reusable Desiccant Cartridges
Artikelnummer. p-32652 Shop alle SP Scienceware produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
11,4 cm
19,7 cm
23,8 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10709475
Brand: Bel Art™ F420450160
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Convenient, easy-to-handle cartridges with Natrasorb™ TI indicating silica gel beads. Bel Art SP Scienceware™ Reusable Desiccant Cartridges can also be used with other plastic desiccators of similar size.
  • Desiccant changes color from blue when dry to pink when moist Saturated gel can be regenerated in a 150°C (300°F) vented oven until blue color returns
  • Cartridge can be regenerated repeatedly without degradation
  • Desiccant beads contained in a durable, polyester felt bag with a perforated Mylar°Cover Cartridges are individually sealed in moisture proof pouches ready for immediate use
Ordreinfo
Fits Bel-Art Space Saver™ desiccators in addition to other desiccators of similar size.
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 11,4 cm
Produkttype Scienceware™ Reusable Desiccant Cartridge
Materiale Polyester
Til brug med (applikation) Convenient, easy-to-handle cartridges with Natrasorb™ TI indicating silica gel beads, for 160mm dia. desiccators
Vægt (engelsk) 0.5 lb.
Vægt (metrisk) 0.23 kg
Diameter (engelsk) Ydre 4.5 in.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Desiccant in a Cartridge
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
  • H360F-Kan skade forplantningsevnen.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i