Få mere at vide
Bel Art™ SP Scienceware™ Reusable Desiccant Cartridges
Artikelnummer. 11317194
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
11,4 cm
19,7 cm
23,8 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig unitSize
11317194 19,7 cm Hver
10709475 11,4 cm Hver
10555044 23,8 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11317194 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. F420450200
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Convenient, easy-to-handle cartridges with Natrasorb™ TI indicating silica gel beads. Bel Art SP Scienceware™ Reusable Desiccant Cartridges can also be used with other plastic desiccators of similar size.
  • Desiccant changes color from blue when dry to pink when moist Saturated gel can be regenerated in a 150°C (300°F) vented oven until blue color returns
  • Cartridge can be regenerated repeatedly without degradation
  • Desiccant beads contained in a durable, polyester felt bag with a perforated Mylar°Cover Cartridges are individually sealed in moisture proof pouches ready for immediate use
Ordreinfo
Fits Bel-Art Space Saver™ desiccators in addition to other desiccators of similar size.
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 19,7 cm
Produkttype Scienceware™ Reusable Desiccant Cartridge
Materiale Polyester
Til brug med (applikation) Convenient, easy-to-handle cartridges with Natrasorb™ TI indicating silica gel beads, for 200mm dia. desiccators
Vægt (engelsk) 1.49 lb.
Vægt (metrisk) 0.68 kg
Diameter (engelsk) Ydre 7.75 in.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Desiccant in a Cartridge
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
  • H360F-Kan skade forplantningsevnen.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i