Få mere at vide
Bel Art™ SP Scienceware™ Reusable Desiccant Cartridges
Beskrivelse
- Desiccant changes color from blue when dry to pink when moist Saturated gel can be regenerated in a 150°C (300°F) vented oven until blue color returns
- Cartridge can be regenerated repeatedly without degradation
- Desiccant beads contained in a durable, polyester felt bag with a perforated Mylar°Cover Cartridges are individually sealed in moisture proof pouches ready for immediate use
Ordreinfo
Fits Bel-Art Space Saver™ desiccators in addition to other desiccators of similar size.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11,4 cm |
| Produkttype | Scienceware™ Reusable Desiccant Cartridge |
| Materiale | Polyester |
| Til brug med (applikation) | Convenient, easy-to-handle cartridges with Natrasorb™ TI indicating silica gel beads, for 160mm dia. desiccators |
| Vægt (engelsk) | 0.5 lb. |
| Vægt (metrisk) | 0.23 kg |
| Diameter (engelsk) Ydre | 4.5 in. |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Desiccant in a Cartridge
- Fare
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
- H360F-Kan skade forplantningsevnen.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i