Få mere at vide
Bel-Art™ Udskiftning af stophaner
Beskrivelse
Polypropylen krop har Teflon™ PTFE stik, skive og knaldrødt håndtag
- Tre-vejs stik til vakuumtræk, slukning og vakuumudløsning
- Taper passer på ekssikkatorporten
Brug på ekssikkatormodeller: 08-594-15A, 08-594-16A, 08-594-15B, 08-594-16B, 08-594-15C, 08-594-16C, 01-817-50
Tekniske data
Tekniske data
| Type | 3-vejs stophane |
| Plug Bore | 0,24 tommer x 0,38 tommer. ydre dia. |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Vakuum ekssikkatorskabe |
| Til brug med (udstyr) | Scienceware™ ekssikkatorer, pladsbesparende og Techni-Dome™ 360 modeller |
| Inkluderer | Skive, høj synlighed lyserødt håndtag med møtrik |
| Stikmateriale | PTFE |
| Udløbsport | Mand Slip |
| Stik | 3-vejs |
Teflon™ er et registreret varemærke tilhørende Chemours Company FC LLC brugt under licens af Bel-Arts Products, Inc.