Få mere at vide
Bel-Art™ Reduktion af Quick-Disconnects
Artikelnummer. 15595604 Shop alle SP Scienceware produkter
Diameter (engelsk) Indre:
0,25 til 0,375 tommer.
Til brug med:
6 til 8 mm
Artikelnummer. 15595604
Brand: Bel-Art™ H197280000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hver består af to med modhager forsynede polyethylenforbindelser, som samles tæt sammen med en han-hun centerkonus
  • Udskiftelige han- eller hun-polyethylenforbindelser.
  • Alle størrelser kan udskiftes med andre for at lave reducerende kombinationer.
  • Til brug ved til- og frakobling af vakuumledninger og andre slangesamlinger.
  • Betjenes ved temperaturer op til 80 °C (176 °F).
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Diameter (engelsk) Indre 0,25 til 0,375 tommer.
Materiale Polyethylen
Til brug med 6 til 8 mm
Inkluderer To modhager, en han og en hun
Farve Hvid
Produkttype Hurtig afbrydelse