Få mere at vide
Bel-Art™ Røde vaskeflasker
Artikelnummer. 17416633
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Mund:
Smal
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Mund
17416633 250 mL Smal
1 options
Artikelnummer. 17416633 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F116500008
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den klare røde farve hjælper med at identificere farligt indhold på et øjeblik.
  • Lavdensitets polyethylen med polypropylen lukning
Tekniske data
Volumen 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Farve Rød
Materiale LDPE
Sterilitet Ikke steril
Lukning inkluderet Ja
Engangs Genanvendelig
Uddannet Nej
Mund Smal
Form Cylindrisk
Produkttype Økonomisk vaskeflaske
Kemisk etiket Tom
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 28 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres