Få mere at vide
Bel-Art™ Reagens-/syrepumpedispenser
Shop alle SP Scienceware produkter
Autoklaverbar:
Beskrivelse
- Klem den lille plastikflaske for at begynde at flyde; tryk på trykudløserknappen for straks at stoppe dispenseringen
- Passer til mange 5 pints (80 fl. oz.) syreflasker, 1/2 og 1 gallon kander, 2,5 og 4 liters flasker og lignende flasker med GPS nr. 38-430 eller 38-400 gevindhals (ikke inkluderet)
- To adaptere til korte halse
Tekniske data
Tekniske data
| Vinkel | 45 grader |
| Produkttype | Reagensdispenser |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Hvid |
| Kanaler | 1 |
| Materiale | Polyethylen |
| Volumen (metrisk) | 4 L |
| Til brug med (applikation) | Dispenser farlige væsker uden at hælde |
| Til brug med (udstyr) | 2,5, 4L, 5 pt., 0,5 gal., 1 gal. kander og flasker |
| Inkluderer | Hævertrør lang nok til at nå bunden af 2,4L syreflasker |
| Vis mere |