Få mere at vide
Bel-Art™ Strålingsprikker
Artikelnummer. 10150531
Skift visning
Farve:
Gul
Artikelnummer. Farve
10150531 Gul
1 options
Artikelnummer. 10150531 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F133590000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    443.00 DKK
    349.31 DKK / Pakke med 1000
    Spare 93.69 DKK
    21% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Stick-on prikker klæber til plastik og glas for at identificere højtemperatur laboratorieartikler
  • Trykt med strålingssymbol på gul baggrund
  • Farvekodning overholder OSHA-reglerne
Tekniske data
Certificeringer/compliance OSHA
Klæbende type Skræl og stik
Farve Gul
Vise Manuel håndtering af risiko
Slutte Halvblank
Format Rulle
Materiale Coated Papir
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Ink Jet
Produkttype Punktmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) At identificere radioaktive rør
Mængde 12/Cs.
Størrelse 0,25 tommer (6,35 mm) dia.
Dimensioner (L x B) 0,25 x 0,25 tommer
Længde (engelsk) 0,25 tommer
Bredde (engelsk) 0,25 tommer
Bredde (metrisk) 6.25 mm
Diameter (engelsk) 0,25 tommer
Diameter (metrisk) 6.35 mm