Få mere at vide
Bel-Art™ Beskyttende etiketteringstapesystem: Tapedispenser
Bruger en tapedispenser til fuldt ud at dække og beskytte etiketter
Brand:  Bel-Art™ F13450-0000
544.10 DKK valid until 2025-08-24
Use promo code "24132" to get your promotional price.
Produktkode 10342671
  • 706.80 DKK / Hver
Everyday Lab Essentials
Brug rabatkode 24132 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 29-08-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Protective Labeling System giver etiketter, der tåler barske laboratorieforhold.
  • Den klare tape beskytter etiketter fra fryseren, autoklaven, syrer, baser og organiske opløsningsmidler.
  • Testresultater viser, at tapen forbliver sikkert fastgjort uden misfarvning efter at være blevet autoklaveret i 40 minutter °ved 125 °C (258 F), samt efter en uge i flydende nitrogen ved -196 C (-°321 °F).
  • Alle tapestørrelser er 1 mil (0,001 in.) tyk med 1 mil (0,001 in.) af akrylklæber.
  • Holdbar tapedispenser er støbt af stærk ABS-plastik med et stålsavtakket skæreblad; tape rulle holdt på plads af aluminium rulle og fjederbelastet dæksel
  • Valgfri epoxy-belagt, vægtet stålbase reducerer glidning på bordpladen, når tape afgives; inkluderer fire skridsikre gummifødder og skruer
  • Klar polypropylentape har høj modstandsdygtighed over for kemikalier og fugt; giver stor alsidighed til krævende laboratoriebrug
  • Hvide papiretiketter accepterer enhver form for markør; perfekt til brug under den klare tape til at mærke laboratorieudstyr, flasker eller prøver
Tekniske data
Tekniske data
Ikke-klæbende
Forsendelse
Rulle
Top
Tape dispenser
Bruges til at mærke beholdere, skabe, skuffer, bøger og laboratorieudstyr
1 stk.
20.6 x 11.7cm
20.65 cm
11.7 cm
6 cm
Sølv
Glans, reflekterende
ABS
Ink Jet
Ikke steril
Tapedispenser, stålskærekniv og aluminiumsrulle
20.6 x 11.7 x 6 cm
8,13 tommer.
4,62 tommer.
2,38 tommer.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Se tilbehørsprodukter
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bel-Art™ Beskyttende etiketteringstapesystem: Tapedispenser > Tape dispenser