Få mere at vide
Bel-Art™ PrepSafe™ Floating Microcentrifuge Tube Rack
Artikelnummer. 30193441 Shop alle SP Scienceware produkter
Holder:
Mikrorør (1,5 til 2 ml)
Artikelnummer. 30193441
Brand: Bel-Art™ F187420001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Protects samples from loss and contamination
  • Use in water baths, ice buckets or on the benchtop to protect samples from loss and contamination
  • Floating rack with immobilizing tabs keeps 1.5 or 2.0 mL tubes secure and caps closed in a water bath, ice bucket, or on benchtop
  • 28 numbered locations for easy sample identification
  • Raised handle allows rack to be lifted without agitating samples
  • Tripod feet for stability on benchtop
  • Heavy-duty polypropylene
  • Autoclavable at 121°C (250°F)
Tekniske data
Produkttype Mikrocentrifugerørstativ
Array 1 x 28
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Lilla
Holder Mikrorør (1,5 til 2 ml)
Materiale HDPP
Stillinger 28
Form Rund
Hylder Ingen
Stabelbar Ja, når det er tomt
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Floating Microcentrifuge Tube
Længde (metrisk) 178 mm
Bredde (metrisk) 178 mm
Højde (metrisk) 64 mm