Få mere at vide
Bel Art™ Poxygrid™ Trådreagensrørstativer, holder rør 20 til 25 mm
Shop alle SP Scienceware produkter
Stillinger:
40
60
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Beskrivelse
Kemiske (organiske opløsningsmidler, salte, svage syrer og svage alkalier) og korrosionsbestandige ståltrådsreoler er belagt med varmehærdet epoxy
- Tåler temperaturområde fra -223 °C (-369 °F) til 121 C (°250 °F)
- Består af firkantede huller, tre dæk, en slidset gitterbund og ekstra styrke forstærkede kanter
- Epoxybelægninger er upåvirket af organiske opløsningsmidler, salte, svage syrer og svage baser
- Gemmer 40 og 60 rør
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Reagensrørstativ |
| Array | 6 x 10 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Blå |
| Holder | Rør (20 til 25 mm) |
| Materiale | Epoxybelagt stål |
| Stillinger | 60 |
| Form | Rektangulær |
| Hylder | Ingen |
| Stabelbar | Ja |
| Vis mere |