Få mere at vide
Bel Art™ Poxygrid™ Dispenserstativer til petriskåle
Artikelnummer. p-53071 Shop alle SP Scienceware produkter
Stillinger:
11
33
Dimensioner (L x B x H):
5,75 x 12,75 x 11 tommer. (14,5 x 32 x 28 cm)
5,75 x 4,25 x 11 tommer. (14,6 x 10,7 x 28 cm)
Artikelnummer. 10779455
Brand: Bel Art™ F189790001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Plads til 11 til 33 petriskåle af plast. Bel-Art™ Poxygrid™ Dispenserstativer til petriskåle er holdbare og dispenserer tallerkener en ad gangen.
Plads til 11 til 33 petriskåle af plast. Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Dispenserstativer til petriskåle er holdbare og dispenserer tallerkener en ad gangen.
  • Holdbar epoxybelagt ståltrådskonstruktion
  • Fade fyldt i toppen og dispenseret i bunden
  • Hver kanal rummer op til elleve 100 x 20 mm petriskåle af plast
  • Vippes bagud for bekvem præsentation af tallerkener
  • Ikke egnet til petriskåle af glas
Tekniske data
Inkluderer Kun stativ
Produkttype Stativ til petriskål
Array 3 x 1
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Blå
Holder Petriskåle
Materiale Ståltråd
Stillinger 33
Form Cylindrisk
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 10 x 2 cm petriskåle
Dimensioner (L x B x H) 5,75 x 12,75 x 11 tommer. (14,5 x 32 x 28 cm)
Længde (metrisk) 14.5 cm
Længde (engelsk) 5,75 tommer.
Bredde (metrisk) 32 cm
Bredde (engelsk) 12,75 tommer.
Højde (metrisk) 28 cm
Højde (engelsk) 11''
Diameter (metrisk) Indvendig 100 mm