Få mere at vide
Bel Art™ Poxygrid™ Dispenserstativer til petriskåle
Artikelnummer. 11352194
Skift visning
Stillinger:
11
33
Dimensioner (L x B x H):
5,75 x 12,75 x 11 tommer
5,75 x 4,25 x 11 tommer
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stillinger Dimensioner (L x B x H)
11352194 11 5,75 x 4,25 x 11 tommer
10779455 33 5,75 x 12,75 x 11 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352194 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. F189780001
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Plads til 11 til 33 petriskåle af plast. Bel-Art™ Poxygrid™ Dispenserstativer til petriskåle er holdbare og dispenserer tallerkener en ad gangen.
Plads til 11 til 33 petriskåle af plast. Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Dispenserstativer til petriskåle er holdbare og dispenserer tallerkener en ad gangen.
  • Holdbar epoxybelagt ståltrådskonstruktion
  • Fade fyldt i toppen og dispenseret i bunden
  • Hver kanal rummer op til elleve 100 x 20 mm petriskåle af plast
  • Vippes bagud for bekvem præsentation af tallerkener
  • Ikke egnet til petriskåle af glas
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Blå
Holder Petriskåle
Materiale Ståltråd
Stillinger 11
Form Cylindrisk
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 10 x 2 cm petriskåle
Dimensioner (L x B x H) 5,75 x 4,25 x 11 tommer
Længde (metrisk) 14.6 cm
Længde (engelsk) 5,75 tommer.
Bredde (engelsk) 4,25 tommer
Højde (engelsk) 11''
Inkluderer Kun stativ
Produkttype Stativ til petriskål
Diameter (metrisk) Indvendig 100 mm
Højde (metrisk) 28 cm
Array 1 x 1
Bredde (metrisk) 10.7 cm