Få mere at vide
Bel Art™ Poxygrid™ Dispenserstativer til petriskåle
Beskrivelse
Plads til 11 til 33 petriskåle af plast. Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Dispenserstativer til petriskåle er holdbare og dispenserer tallerkener en ad gangen.
- Holdbar epoxybelagt ståltrådskonstruktion
- Fade fyldt i toppen og dispenseret i bunden
- Hver kanal rummer op til elleve 100 x 20 mm petriskåle af plast
- Vippes bagud for bekvem præsentation af tallerkener
- Ikke egnet til petriskåle af glas
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Blå |
| Holder | Petriskåle |
| Materiale | Ståltråd |
| Stillinger | 33 |
| Form | Cylindrisk |
| Stabelbar | Nej |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (udstyr) | 10 x 2 cm petriskåle |
| Dimensioner (L x B x H) | 5,75 x 12,75 x 11 tommer |
| Vis mere |