Få mere at vide
Bel Art™ Poxygrid™ Bærestativ til petriskål
Artikelnummer. 11785495
Skift visning
Stillinger:
15
30
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stillinger
11785495 30
11362194 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11785495 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. H189790000
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
 Begrænset vare
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Bred frontåbning forhindrer tallerkenen i at glide ud under transporten, men muliggør let læsning og tømning fra toppen
  • Ikke egnet til glasfade
  • Reolerne indeholder 30 petriskåle af plast i størrelsen 100 x 20 mm i tre stakke
  • Epoxybelagt ståltråd er kemisk og korrosionsbestandig og dampautoklaverbar ved 121 C (°250 °F)
  • 13,5 L x 4,25 W x 12 tommer. H (343 x 105 x 305 mm)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Holder Petriskåle (100 mm)
Materiale Ståltråd
Stillinger 30
Form Cylindrisk
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 10 x 2 cm petriskåle
Dimensioner (L x B x H) 13,5 x 4,125 x 12 tommer (343 x 10,5 x 30,5 cm)
Længde (metrisk) 343 cm
Længde (engelsk) 13,5 tommer
Bredde (engelsk) 4.125 tommer.
Højde (engelsk) 12 tommer
Inkluderer Kun stativ
Produkttype Stativ til petriskål
Diameter (metrisk) Indvendig 100 mm
Højde (metrisk) 30.5 cm
Array 1 x 3
Bredde (metrisk) 10.5 cm