Få mere at vide
Bel Art™ Poxygrid™ Bærestativ til petriskål
Artikelnummer. 11362194
Skift visning
Stillinger:
15
30
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stillinger
11362194 15
11785495 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362194 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. H189780000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00 DKK
    271.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 56.25 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Bred frontåbning forhindrer tallerkenen i at glide ud under transporten, men muliggør let læsning og tømning fra toppen
  • Ikke egnet til glasfade
  • Reolerne indeholder 30 petriskåle af plast i størrelsen 100 x 20 mm i tre stakke
  • Epoxybelagt ståltråd er kemisk og korrosionsbestandig og dampautoklaverbar ved 121 C (°250 °F)
  • 13,5 L x 4,25 W x 12 tommer. H (343 x 105 x 305 mm)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Holder Petriskåle (100 mm)
Materiale Ståltråd
Stillinger 15
Form Cylindrisk
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 108 mm
Inkluderer Kun stativ
Produkttype Stativ til petriskål
Diameter (metrisk) Indvendig 100 mm
Højde (metrisk) 356 mm
Array 1 x 1
Bredde (metrisk) 108 mm