Få mere at vide
Bel-Art™ Poxygrid™ Imhoff keglestativer
Artikelnummer. 13432199
Skift visning
Længde (metrisk):
44,45 cm
Antal steder:
3
Artikelnummer. Længde (metrisk) Antal steder
13432199 44,45 cm 3
1 options
Artikelnummer. 13432199 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F389930003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    780.00 DKK
    603.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 176.88 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Letvægts Poxygrid stativer understøtter tre eller fire Imhoff sætningskegler i en enkelt række for klarere visning
  • Keglespidser holdes op fra bordpladen for lettere at se; gør det muligt at fjerne stikket, hvis det kræves
  • Trådrammer er epoxybelagte for holdbarhed og nem rengøring
  • Bred base giver stabilitet uden at trænge på bordpladen
Tekniske data
Volumen (metrisk) 3 steder
Antal steder 3
Tip stil Kegle
Type Imhoff sætningskeglestativ
Dimensioner (L x B x H) 17,5 x 6,75 x 16 tommer. (44,45 x 17,14 x 40,6 cm)
Længde (engelsk) 17,5''
Længde (metrisk) 44,45 cm
Bredde (engelsk) 6,75 tommer.
Bredde (metrisk) 17.14 cm
Højde (engelsk) 16 tommer
Højde (metrisk) 40.6 cm