Få mere at vide
Bel Art™ Poxygrid™ Reagensglasstativer i halv størrelse
Artikelnummer. 12386969 Shop alle SP Scienceware produkter
Farve:
Blå
Grøn
Grøn
Orange
Stillinger:
20
24
36
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12386969
Brand: Bel Art™ F187881601
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug i vandbade, laminar flow emhætter, stinkskabe eller ethvert sted, hvor pladsen er begrænset
  • Epoxybelægning for kemikalie- og korrosionsbestandighed
  • Firkantede huller i gitteret
  • Tre dæk med slidset gitterbund
  • Fås til at holde 10-13, 13-16 eller 16-20 mm diameter rør
  • Autoklaverbar
  • Upåvirket af organiske opløsningsmidler, salte, svage syrer og svage baser
  • Kan modstå temperaturområde fra -223 °C (-369 °F) til 121 C (°250 °F)
Tekniske data
Produkttype Reagensrørstativ
Array 6 x 4
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Holder Rør (13 til 16 mm)
Materiale Epoxybelagt stål
Stillinger 24
Form Rektangulær
Hylder 3 niveauer
Stabelbar Ja, når det er tomt
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 13 - 16 mm rør
Temperaturområde (metrisk). -223 °C til +121 °C
Dimensioner (L x B x H) 4,94 x 3,9 x 2,5 tommer. (12,5 x 9,9 x 6,4 cm)
Diameter (metrisk) åbning 16 mm