Få mere at vide
Bel Art™ Poxygrid™ Reagensglasstativer i halv størrelse
Shop alle SP Scienceware produkter
Farve:
Blå
Grøn
Grøn
Orange
Stillinger:
20
24
36
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Epoxybelægning for kemikalie- og korrosionsbestandighed
- Firkantede huller i gitteret
- Tre dæk med slidset gitterbund
- Fås til at holde 10-13, 13-16 eller 16-20 mm diameter rør
- Autoklaverbar
- Upåvirket af organiske opløsningsmidler, salte, svage syrer og svage baser
- Kan modstå temperaturområde fra -223 °C (-369 °F) til 121 C (°250 °F)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Reagensrørstativ |
| Array | 6 x 6 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Blå |
| Holder | Rør (10 til 13 mm) |
| Materiale | Stål |
| Stillinger | 36 |
| Form | Rektangulær |
| Hylder | 3 niveauer |
| Stabelbar | Ja, når det er tomt |
| Vis mere |