Få mere at vide
Bel-Art™ Poxygrid Handskedispenserstativ
Artikelnummer. 30193446
Skift visning
Volumen:
3 æsker
Dimensioner (L x B x H):
17,5 x 4,25 x 8,25 tommer.
Artikelnummer. Volumen Dimensioner (L x B x H)
30193446 3 æsker 17,5 x 4,25 x 8,25 tommer.
1 options
Artikelnummer. 30193446 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F247390003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    435.00 DKK
    366.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 68.84 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Svejste ståltrådsstativer for at holde engangshandsker organiseret og praktisk. Reoler er designet til at blive monteret på en lodret overflade og kan rumme op til tre kasser med handsker på én gang.
  • Holdbar epoxybelagt rustfri stålkonstruktion vil ikke revne eller gå i stykker
  • Designet til at holde engangshandskebokse organiseret og praktisk
  • Handskebokse opbevares i et individuelt opbevaringsrum ( 5 x 3,75 tommer)
  • Tomme kasser kan nemt løftes ud for udskiftning
  • Reoler kan monteres på enhver lodret overflade
  • Damp autoklaverbar ved 121 °C
  • Handsker sælges separat
Tekniske data
Produkttype Handskerumsholder
Farve Blå
Dimensioner (L x B x H) 17,5 x 4,25 x 8,25 tommer.
Holder Engangshandskebokse
Materiale Epoxybelagt stål
Montering Forborede huller
Antal rum 3
Produkt stil Top Loading
Volumen 3 æsker