Få mere at vide
Bel-Art™ Poxygrid™ Afløbsstativ
Artikelnummer. 15560112
Skift visning
Stillinger:
26
Artikelnummer. Stillinger
15560112 26
1 options
Artikelnummer. 15560112 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H188050000
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Har tre rækker epoxybelagte hårnålesløkker (14 i alt) til at holde laboratorieudstyr med 18 mm ID-halse eller større
  • Øverste række har 12 lige stifter 10,2 cm (4 in.) lang til at rumme mindre genstande
  • En polystyrenbakke opfanger vand som afløb til laboratorieudstyr
  • Gummifødder giver skridsikker brug på en bordplade, eller stativet kan vægmonteres ved hjælp af trådløkker på bagsiden
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Blå
Holder Lab glasvarer
Materiale Polystyren
Stillinger 26
Form Trekant
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Lab glasvarer
Størrelse 430 x 170 x 480 mm
Længde (metrisk) 17 cm
Længde (engelsk) 6,5 tommer.
Bredde (engelsk) 16,75 tommer.
Højde (engelsk) 19''
Inkluderer Drypbakke
Produkttype Dræningsstativ
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 48 cm
Array 12 x 1, 5 x 2, 4 x 1
Bredde (metrisk) 43 cm