Få mere at vide
Bel Art™ Poxygrid™ Kontakt tallerken, Petriskålestativer
Artikelnummer. 13475389
Skift visning
Stillinger:
10
30
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stillinger
13475389 30
13415399 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13475389 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. F189790002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    692.00 DKK
    550.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 141.36 DKK
    20% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Til sikker transport, inkubation og opbevaring af kontaktplader og bekvem organisering
  • Holdbart blåt epoxybelagt ståltrådsstativ holder kontaktplader med låg på 72 mm maksimal diameter
  • Kemisk og korrosionsbestandig
  • Velegnet til RODAC™ og BD™ modeller
  • Kompakt størrelse maksimerer kuvøsepladsen
  • Stativ kan autoklaveres med damp ved °121 C (250 °F)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Holder Petriskåle
Materiale Ståltråd
Stillinger 30
Form Cylindrisk
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Kontaktplader med låg
Dimensioner (L x B x H) 9,62 x 3,25 x 5,5 tommer (24,6 x 8,2 x 14 cm)
Længde (metrisk) 24.6 cm
Længde (engelsk) 9,62 tommer.
Bredde (engelsk) 3,25 tommer.
Højde (engelsk) 5,5 tommer
Inkluderer Kun stativ
Produkttype Stativ til petriskål
Diameter (metrisk) Indvendig 72 mm
Højde (metrisk) 14 cm
Array 1 x 3
Bredde (metrisk) 8.2 cm