Få mere at vide
Bel Art™ Poxygrid™ Kontakt tallerken, Petriskålestativer
Artikelnummer. 13415399 Shop alle SP Scienceware produkter
Stillinger:
10
30
Artikelnummer. 13415399
Brand: Bel Art™ F189790003
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til sikker transport, inkubation og opbevaring af kontaktplader og bekvem organisering
  • Holdbart blåt epoxybelagt ståltrådsstativ holder kontaktplader med låg på 72 mm maksimal diameter
  • Kemisk og korrosionsbestandig
  • Velegnet til RODAC™ og BD™ modeller
  • Kompakt størrelse maksimerer kuvøsepladsen
  • Stativ kan autoklaveres med damp ved °121 C (250 °F)
Tekniske data
Inkluderer Kun stativ
Produkttype Stativ til petriskål
Array 1 x 1
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Holder Petriskåle
Materiale Ståltråd
Stillinger 10
Form Cylindrisk
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Kontaktplader med låg
Dimensioner (L x B x H) 9,62 x 3,25 x 5,5 tommer. (24,6 x 8,2 x 14 cm)
Længde (metrisk) 24.6 cm
Længde (engelsk) 9,62 tommer.
Bredde (metrisk) 8.2 cm
Bredde (engelsk) 3,25 tommer.
Højde (metrisk) 14 cm
Højde (engelsk) 5,5 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 72 mm