Få mere at vide
Bel-Art™ Poxygrid™ Centrifugeflaskestativ
Artikelnummer. 13409859 Shop alle SP Scienceware produkter
Skift visning
Holder:
Centrifugerør (250 ml)
Artikelnummer. Holder
13409859 Centrifugerør (250 ml)
1 options
Artikelnummer. 13409859 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F198560250
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Understøtter 250 ml centrifugerør med rund eller konisk bund
  • Holder seks rør med en diameter på 60 mm til opbevaring eller transport
  • Brug med Falcon™ , Nalge™ , Corning™ , Kimble™ rør
  • Fremstillet af blå epoxybelagt ståltråd
  • Autoklaverbar 121 °C
Ordreinfo
Dimensioner (L x B x H): 5,3 x 8,2 x 4 tommer. (14 x 21 x 10 cm)
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Blå
Holder Centrifugerør (250 ml)
Materiale Ståltråd
Stillinger 6
Form Rund
Stabelbar Ja, når det er tomt
Sterilitet Ikke steril
Dimensioner (L x B x H) 8,18 x 5,31 x 4 tommer. (20,8 x 13,5 x 10,2 cm)
Længde (metrisk) 20.8 cm
Længde (engelsk) 8,18 tommer.
Bredde (engelsk) 5,31 tommer
Højde (engelsk) 4 tommer
Produkttype Flaskestativ
Diameter (metrisk) Indvendig 60 mm
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 10.2 cm
Array 2 x 3
Bredde (metrisk) 13.5 cm