Få mere at vide
Bel-Art™ Bænk-top Biohazard taskeholder
Artikelnummer. 15220828
Skift visning
Produkttype:
Biohazard-poseholdersæt
Taskeholder Cover
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype
15220828 Biohazard-poseholdersæt
13472509 Taskeholder Cover
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15220828 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F131930500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    437.00 DKK
    339.84 DKK / 1 sæt
    Spare 97.16 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Indeholder
Dæksel, poseholder og 100 bænktop Biohazard-poser, lavet af højmolekylær polyethylen med høj densitet (HMHD) og trykt med Biohazard-symbol og steriliseringsindikatorplaster, der bliver mørkere, når de udsættes for dampsterilisering.
Økonomisk og bekvemt, dette bordbortskaffelsessystem er perfekt til opsamling af pipettespidser, mikrocentrifugerør osv. under daglig brug.
  • Rektangulær ståltrådsramme til at holde en polyethylenpose med dimensionerne 8,5 x 11 tommer. (22 x 28 cm)
  • Fås med epoxycoat i orange farve
  • Leveres med tætsiddende polypropylen-plastikdæksel til at holde posen sikkert på plads
  • Genanvendelig og tillader rengøring i hånden eller i automatiske opvaskemaskiner
  • Autoklaverbar
  • Bruges også med Clavies Autoklaverbare poser H13182-0812
Overholdelse
Når det bruges med låg, overholder 29 CFR 1910.1030(d)(2)(xiii) (A), som kræver et dæksel på enhver beholder, der bruges til at opbevare, transportere eller sende biofarligt affald.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Pink (Pink)
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Perfekt til opsamling af pipettespidser, mikrocentrifugerør osv. ved daglig brug
Til brug med (udstyr) 01-828A, 01-828-031, 01-830A, 01-826-1, 01-827A, 01-829A, 01-815-1 22 x 28 cm biohazard taske, Clavies™ autoklaverbare poser (01-815-6)
Inkluderer Komplet sæt: Taskeholder, cover og tasker (100pk)
Materiale Polypropylen
Bredde (engelsk) 5 tommer
Produkttype Biohazard-poseholdersæt
Bredde (metrisk) 12.7 cm