Få mere at vide
Bel-Art™ Bænk-top Biohazard taskeholder
Artikelnummer. 13472509
Skift visning
Produkttype:
Biohazard-poseholdersæt
Taskeholder Cover
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype
13472509 Taskeholder Cover
15220828 Biohazard-poseholdersæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13472509 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F131930102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00 DKK
    80.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 26.25 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Indeholder
Kun plastdæksel
Økonomisk og bekvemt, dette bordbortskaffelsessystem er perfekt til opsamling af pipettespidser, mikrocentrifugerør osv. under daglig brug.
  • Rektangulær ståltrådsramme til at holde en polyethylenpose med dimensionerne 8,5 x 11 tommer. (22 x 28 cm)
  • Fås med epoxycoat i orange farve
  • Leveres med tætsiddende polypropylen-plastikdæksel til at holde posen sikkert på plads
  • Genanvendelig og tillader rengøring i hånden eller i automatiske opvaskemaskiner
  • Autoklaverbar
  • Bruges også med Clavies Autoklaverbare poser H13182-0812
Ordreinfo
For komplet sæt med poseholder, dæksel og biohazard-poser, se Kat. nr. 11-394-310.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Orange
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Opbevar, transporter eller send biofarligt affald
Til brug med (udstyr) Biohazard taskeholder
Inkluderer Kun tætsiddende plastbetræk
Materiale Polypropylen
Bredde (engelsk) 5 tommer
Produkttype Taskeholder Cover
Bredde (metrisk) 12.7 cm