Få mere at vide
Bel Art™ Poxygrid™ Kurve
Description
Epoxybelagt ståltrådskonstruktion holder under hårde laboratorieforhold
- Modstå rust, korrosion, opløsningsmidler, syrer og baser
- Praktisk til transport og batch-dypning af glasvarer
- Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Blå |
| Holder | Labware |
| Materiale | Epoxybelagt stål |
| Form | Rektangulær |
| Stabelbar | Nej |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Størrelse | 360 x 280 x 90 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 14 x 11 x 3,5 tommer. (36 x 28 x 8,8 cm) |
| Længde (metrisk) | 36 cm |
| Show More |