Få mere at vide
Bel Art™ Poxygrid™ Kurve
Beskrivelse
Epoxybelagt ståltrådskonstruktion holder under hårde laboratorieforhold
- Modstå rust, korrosion, opløsningsmidler, syrer og baser
- Praktisk til transport og batch-dypning af glasvarer
- Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Blå |
| Holder | Labware |
| Materiale | Epoxybelagt stål |
| Form | Rektangulær |
| Stabelbar | Nej |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Størrelse | 630 x 360 x 150 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 24,75 x 14 x 6 tommer |
| Længde (metrisk) | 63 cm |
| Vis mere |